Eudiometer tubes
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
2591-10-509
NEUB2591-10-509EA 1600 EUR InStock
NEUB2591-10-509
Eudiometer tubes
Flacons Flacons-laveurs
Eudiometer tubes with spindle tap are suitable for determining the digested behaviour of sludge and biodegradability under anaerobic conditions.
  • Made of borosilicate glass 3.3
  • With reservoir and leveling plate
  • With PVC connecting hose
Certifications: According to DIN 38414 part 8.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité