Ross-Miles apparatus
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
2749-90-010
NEUB2749-90-010EA 2730 EUR InStock
NEUB2749-90-010
Ross-Miles apparatus
Analyseurs de produits pétroliers
This Ross-Miles apparatus is used for testing of surfactants.
It is specially necessary during the determination of foaming powder.
Certifications: DIN 53902
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité