ENTONNOIR FILTRANT EN VERRE AVEC RACCORD DE VIDE, NEUBERT, RODAGE (R/N): 45/40, PLAQUE (MM): 175, CAPACITE (ML): 4.000 1 * 1 Pce
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
ENTONNOIR FILTRANT EN VERRE AVEC RACCORD DE VIDE, NEUBERT, RODAGE (R/N): 45/40, PLAQUE (MM): 175, CAPACITE (ML): 4.000 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ENTONNOIR FILTRANT EN VERRE AVEC RACCORD DE VIDE, NEUBERT, RODAGE (R/N): 45/40, Ø PLAQUE (MM): 175, CAPACITE (ML): 4.000 1 * 1 Pce NEUB4030-05-40000 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou