Seal for Screw Cap
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
6026-025-12
NEUB6026-025-12EA 11 EUR InStock
NEUB6026-025-12
Seal for Screw Cap
Capuchons Bouchons pour flacons
Silicone with PTFE coating.
Seal for GL with hole for GL screw connections, silicone seal with hole.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité