Plastic Olive, Curved with Screw Cap
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
6043-14-1509
NEUB6043-14-1509EA 13.9 EUR InStock
NEUB6043-14-1509
Plastic Olive, Curved with Screw Cap
Adaptateurs Raccords rodés
This olive comes with perforated cap and silicone seal.
  • Cap and olive material: PP
  • Temperature resistance: 110 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité