Distillation apparatus
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
9100D1160-0002
NEUB9100D1160-0002EA 4510 EUR InStock
NEUB9100D1160-0002
Distillation apparatus
Composants de distillation Pièces pour distillation
Reduced Pressure distillation apparatus according to ASTM D 1160.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
5-piece made of glass with additional 3×ball-joint clamp complete with KS 35 and NS19/38. Cylinder double wall 200 ml graduated.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité