Magnetic roll holder, PIG®
Fournisseur: NEW PIG
57701
NEWP57701EA 14 EUR InStock
NEWP57701
Magnetic roll holder, PIG®
Matériaux absorbants
Magnetic roll holder helps make accessing and storing PIG® Absorbent mats easy and convenient.
  • Holds one 38 cm × 15 m PIG® mat roll for easy one-hand dispensing
  • Durable, powder-coated steel resists chips, rust and corrosion
  • Powerful magnets keep roll holder firmly in place during dispensing; can be removed and relocated in seconds
  • Ideal for attaching to tool boxes, car lifts, support beams or other metal surfaces
Magnetic holder attaches to any metal surface to keep your PIG® Mat roll right where you need it for quick cleanups.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité