Wall-mount mat roll dispensers, PIG®
Fournisseur: NEW PIG
MAT292
NEWPMAT292EA 127 EUR InStock
NEWPMAT292
Wall-mount mat roll dispensers, PIG®
Distributeurs de lingettes
These mat roll dispensers feature a braking mechanism for more controlled dispensing.
  • Easy to refill and replace
  • Slot and cork brake prevents mat from unfurling as it's dispensed
  • Durable hot-rolled steel frame and galvanised core rod built to last in industrial settings
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité