PIG® Essentials Plus Universal Mat Pads
Fournisseur: NEW PIG
MPBH100
NEWPMPBH100EA 67.7 EUR InStock
NEWPMPBH100
PIG® Essentials Plus Universal Mat Pads
Matériaux absorbants
Mat absorbs high volumes of liquid fast; great for catching overspray or soaking up spills
  • Random assembly of large-diameter MeltBlown poly fibres creates a lofty layer
  • Ultrasonic bond points fuse layers of fibres together - Mat keeps its shape even when completely saturated
  • Top layer of lint-free SpunBond fabric provides extra strength; 'dimples' add fast-wicking power
  • Gray colour signifies Universal sorbency for easy visual identification
Liquids Absorbed: Oil, Coolants, Solvents & Water
Contents/Package: 100 pads/bag
Composition: 100% Polypropylene
Absorbency: 110 L/bag
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité