Granules absorbantes Crysta-lite
Fournisseur: NEW PIG
P45-1
NEWPP45-1EA 13.5 EUR InStock
NEWPP45-1
Granules absorbantes Crysta-lite
Matériaux absorbants
An economical, light weight, non-combustible loose absorbent for spillages of water, oils, organic solvents, and most acids. PIG® Crysta-lite Absorbent will absorb many times its own weight.
  • Can be used as an absorbent media in enclosed containers for the disposal of liquid toxic waste substances
  • Remains granular, even when saturated, to provide excellent retention; stands up to heavy traffic without releasing liquids
  • Material is quarried, crushed, processed and screened to create a particle size of 3.0mm to 6.0mm
  • The "expansion" of the product generates
More Product Information
Collapse All
Désignation Capacité d'absorption Emballage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Granules absorbantes, Crysta-Lite, blanches 18 L 1 bag 1 NEWPP45-1
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité