Roll top hardcover spill pallet, PIG®
Fournisseur: NEW PIG
PAK601-AWO PAK601-BWG-AWO
NEWPPAK601-AWOEA 1580 EUR InStock
NEWPPAK601-AWO NEWPPAK601-BWG-AWO
Roll top hardcover spill pallet, PIG®
Stockage des fûts
These roll top hardcovers can be used for all-weather protection and liquid containment. Durable swing-out doors on front offers easy loading and unloading.
  • Weather-resistant design prevents contaminants from entering stormwater
  • Heavy-duty construction allows hardcover and pallet to be lifted by a forklift with drums in place
  • Low-density polyethylene (LDPE) with UV inhibitors resists UV rays, rust, corrosion and most chemicals for long, trouble-free life
  • Doors and roll top are available with a padlock
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité