Utility tray
Fournisseur: NEW PIG
PAK922
NEWPPAK922EA 106 EUR InStock
NEWPPAK922
Utility tray
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux de déversements
This durable, one-piece utility trays contain liquid messes from oily parts and leaky containers.
  • Thick-wall, chemical-resistant polyethylene construction won't bend or warp
  • Ribs on bottom of tray add strength and elevate parts to keep them away from trapped liquids
  • Ideal for temporary storage of small containers that may leak or drip liquids onto the floor
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité