Lift pump for chemicals
Fournisseur: NEW PIG
PMPL117
NEWPPMPL117EA 136 EUR InStock
NEWPPMPL117
Lift pump for chemicals
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Suitable for aggressive chemicals, solvents, de-greasers and more.
  • Made of 316 stainless steel and PTFE
  • Fits standard 2" BSP or 2" NPT bung opening and works with most common drums
  • Downtube (500 mm) for use with up to 60 litre drums
  • PTFE extension hose (500 mm) for dispensing
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité