Chemical resistant tape, Kappler™ ChemTape®
Fournisseur: NEW PIG
WPL591
NEWPWPL591EA 48.6 EUR InStock
NEWPWPL591
Chemical resistant tape, Kappler™ ChemTape®
Rubans adhésifs
Seam-sealing chem tape designed and tested for use with chemical-resistant clothing.
  • Tears easily by hand
  • Protects better than duct tape
  • Excellent for securing gloves and boots to protective clothing
Ideal for haz-mat response, this tape is designed and tested to ensure chemical resistance.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité