Cleanroom sponge wipes, sterile, BioClean Isorba™
Fournisseur: Nitritex
BISW-8
NITRBISW-8EA 300 EUR InStock
NITRBISW-8
Cleanroom sponge wipes, sterile, BioClean Isorba™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
This sterile sponge wipe is mande of non-abrasive polyurethane foam. It is suitable for use on all surfaces.
  • Low particulate generation
  • Excellent absorption properties, strength and durability
  • Sterilised by gamma irradiation
Thickness: 3 mm
Density: 25 kg/m
Conditionnement: Two sponge wipes per double bag, 25 double bags per outer bag; two outer bags per carton.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité