Lingettes pour salle blanche, BioClean IsoPure Plus™
Fournisseur: Nitritex
BIWP-9
NITRBIWP-9EA 547 EUR InStock
NITRBIWP-9
Lingettes pour salle blanche, BioClean IsoPure Plus™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Ces lingettes sont faites de polyester à filaments continus en tricotage double. Elles disposent d'excellentes propriétés d'absorption, de durabilité et de résistance.
  • Rebords soudés par ultrasons évitant toute émission de fibres
  • Surface lisse et résistante
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 10, ISO 4, M2.5.
Couleur : blanc
Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité