Cleanroom shoe cover, PP/CPE, BioClean Dual™
Fournisseur: Nitritex
S-BDOS
NITRS-BDOSEA 446 EUR InStock
NITRS-BDOS
Cleanroom shoe cover, PP/CPE, BioClean Dual™
Vêtements à usage unique
Disposable shoe covers made from BioClean Dual™, a low linting spunbonded non-woven polypropylene fabric with embossed cast polyethylene sole for a secure footing.
  • Durable
  • Heavy duty slip-resistant sole
  • Latex-free elastic
Suitable for use in ISO Class 4 environment.
Certifications: Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification and processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment.
Conditionnement: One pair per sealed inner PE bag, 15 inner bags per sealed outer bag, 10 outer bags per lined carton (150 pairs).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité