Lingettes pour salle blanche, stériles, BioClean IsoPure Plus™
Fournisseur: Nitritex
S-BIWP-9
NITRS-BIWP-9EA 655 EUR InStock
NITRS-BIWP-9
Lingettes pour salle blanche, stériles, BioClean IsoPure Plus™
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, stériles
Ces lingettes durables sont constituées de polyester 100% à filaments continus avec tricotage double. Elles sont traitées dans un environnement de salle blanche pour garantir la compatibilité avec les conditions d'exploitation ISO classe 4.
  • Ultrafaibles niveaux de particules et de substances extractibles
  • Excellentes propriétés d'absorption
  • Rebords soudés par ultrasons évitant toute émission de fibres
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 10, ISO 4, M2.5.
Couleur : blanc
Conditionnement: 10 lingettes par sachet intérieur ; 10 sachets intérieurs par sachet extérieur ; 10 sachets extérieurs par carton. Le numéro de lot s'affiche sur le sachet extérieur et sur le carton pour assurer la traçabilité.
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes de test disponibles sur le site du fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité