L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Marqueurs, stériles, BioClean Permaflow™
Fournisseur: Nitritex
S-BPFP-BL1 S-BPFP-RD1 S-BPFP-BK1
NITRS-BPFP-BL1EA 30.6 EUR InStock
NITRS-BPFP-BL1 NITRS-BPFP-RD1 NITRS-BPFP-BK1
Marqueurs, stériles, BioClean Permaflow™
Stylos Marqueurs indélébiles
Les marqueurs BioClean Permaflow™ sont traités de façon à garantir une compatibilité ISO classe 4 et EU BPF A, et ont une pointe qui ne sèche pas.
  • Encre résistante à l'eau et à l'usure
  • Séchage rapide
  • Non toxique
Conditionnement: Conditionnement: Dix pièces dans double emballage
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité