Heavy duty hoses for airhoods
Fournisseur: Honeywell Safety
A161253
NORHA161253EA 557 EUR InStock
NORHA161253
Heavy duty hoses for airhoods
Tuyaux Tubulures pour le vide
Black heavy duty breathing hoses for use in connection with light and heavy duty airhoods.
  • Anti-static
  • With quick connection double action safety male and female couplings
  • Available in several lengths
Certifications: EN 139
Collapse All
Couleur Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
noir 10 m 1 NORHA161253
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité