Iode 0.02 M dans THF : pyridine : eau (69:22:11) (p:p:p), Novabiochem® pour la synthèse d'ADN/ARN, réactif oxydant B
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.57013.4000
NOVA8.57013.4000EA 0 EUR InStock
NOVA8.57013.4000
Iode 0.02 M dans THF : pyridine : eau (69:22:11) (p:p:p), Novabiochem® pour la synthèse d'ADN/ARN, réactif oxydant B
Iode
Formule: I₂
Point d'éclair: –21.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité