Anti-FAP Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 532) [clone: 427819]
Fournisseur: Novus Biologicals
FAB3715X
NOVUFAB3715XEA 0 EUR InStock
NOVUFAB3715X
Anti-FAP Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 532) [clone: 427819]
Anticorps
Type: Primary Antibodies
Antigen: FAP
Clonality: Monoclonal
Clone: 427819
Conjugation: Alexa Fluor® 532
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité