Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GPRC5A/RAI3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 481906] (Alexa Fluor 405)

Fournisseur: Novus Biologicals
FAB5239V
NOVUFAB5239VEA 755 EUR InStock
NOVUFAB5239V
Anti-GPRC5A/RAI3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 481906] (Alexa Fluor 405)
Anticorps
G-protein coupled receptor family C group 5 member A (GPRC5A), also known as Retinoic acid-induced gene 1 protein (RAIG-1), is a member of the G-protein coupled receptor 3 family.

  • Has a molecular weight of approximately 35 kDa and contains seven transmembrane domains

Human GPRC5A shares 76% and 74% aa sequence identity with mouse and rat GPRC5A, respectively. It is expressed at high levels in fetal and adult lung and is also present in fetal kidney and adult placenta, kidney, prostate, testis, ovary, small intestine, colon, stomach, and spinal chord at lower levels.

Primary antibodies are guaranteed for 1 year from date of receipt.

Attention: For research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.

Type: Primary
Antigen: GPRC5A/RAI3
Clonality: Monoclonal
Clone: 481906
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité