Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LEDGF Mouse Monoclonal Antibody [762815]

Fournisseur: Novus Biologicals
MAB3468
NOVUMAB3468EA 450 EUR InStock
NOVUMAB3468
Anti-LEDGF Mouse Monoclonal Antibody [762815]
Anticorps
LEDGF, also known as transcription co-activator p75, is a 75 kDa protein that belongs to the hepatoma-derived growth factor (HDGF) family of nuclear targeted proteins. It is a widely expressed protein that interacts with lentiviral integrase.

  • Concentration: Lyophilised
  • Reconstitution instructions: Sterile PBS to a final concentration of 0,5 mg/ml

As a result of alternative splicing, isoforms with deletions, substitutions/insertions have been reported. Human LEDGF shares 91%, 92% and 96% amino acid sequence homology with rat, mouse and feline LEDGF, respectively.

Storage:
12 months from date of receipt, −20 to −70 °C as supplied
1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution
6 months, −20 to −70 °C under sterile conditions after reconstitution

Attention: This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. Primary Antibodies are guaranteed for one year from date of receipt.

Type:
Antigen: LEDGF
Clonality: Monoclonal
Clone: 762815
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité