Anti-AIF-1/Iba1 goat polyclonal antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-1028
NOVUNB100-1028EA 738 EUR InStock
NOVUNB100-1028
Anti-AIF-1/Iba1 goat polyclonal antibody
Anticorps
The AIF-1 / Iba1 Antibody from Novus Biologicals is a goat polyclonal antibody to AIF-1 / Iba1. This antibody reacts with human, mouse, rat. The AIF-1 / Iba1 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Peptide ELISA, Immunocytochemistry.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité