Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: H1alpha67]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-105H
NOVUNB100-105HEA 848 EUR InStock
NOVUNB100-105H
Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: H1alpha67]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIF1A (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor))
Clonality: monoclonal
Clone: H1alpha67
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité