Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-OGG1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight 650)

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-106C
NOVUNB100-106CEA 806 EUR InStock
NOVUNB100-106C
Anti-OGG1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight 650)
Anticorps
The OGG1 Antibody [DyLight 650] from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to OGG1. This antibody reacts with human, mouse, rat, primate. The OGG1 Antibody [DyLight 650] has been validated for the following applications: Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.

Recommended dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:1000

Type: Primary
Antigen: OGG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité