Anti-HIF2A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-122
NOVUNB100-122EA 703 EUR InStock
NOVUNB100-122
Anti-HIF2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal HIF-2 alpha Antibody. Tested Applications: Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human, Mo
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100
Type: Primary
Antigen: HIF2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité