Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ARNT/HIF-1 beta Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: H1beta234]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-124B
NOVUNB100-124BEA 806 EUR InStock
NOVUNB100-124B
Anti-ARNT/HIF-1 beta Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: H1beta234]
Anticorps
The ARNT/HIF-1 beta Antibody (H1beta234) [Biotin] from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to ARNT/HIF-1 beta. This antibody reacts with human, mouse, rat, bovine, ferret, primate, sheep. The ARNT/HIF-1 beta Antibody (H1beta234) [Biotin] has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100

Type: Primary
Antigen: ARNT/HIF-1 beta
Clonality: Monoclonal
Clone: H1beta234
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Ferret, Primate, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité