Anti-EPAS1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: ep190b]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-132PE
NOVUNB100-132PEEA 806 EUR InStock
NOVUNB100-132PE
Anti-EPAS1 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: ep190b]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPAS1 (endothelial PAS domain protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: ep190b
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité