Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD31 Rat Monoclonal Antibody [clone: MEC 7.46] (DyLight® 650)

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-1642C
NOVUNB100-1642CEA 679 EUR InStock
NOVUNB100-1642C
Anti-CD31 Rat Monoclonal Antibody [clone: MEC 7.46] (DyLight® 650)
Anticorps
Rat Monoclonal CD31/PECAM1 Antibody (MEC 7.46) [DyLight 650]. Tested Applications: Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Mouse.

Type: Primary
Antigen: CD31
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité