Anti-DSG3 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 5G11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-1643PE
NOVUNB100-1643PEEA 679 EUR InStock
NOVUNB100-1643PE
Anti-DSG3 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 5G11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DSG3 (desmoglein 3)
Clonality: monoclonal
Clone: 5G11
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité