Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASR Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: HL 1499]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-1830H
NOVUNB100-1830HEA 758 EUR InStock
NOVUNB100-1830H
Anti-CASR Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: HL 1499]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CASR (calcium-sensing receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: HL 1499
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité