Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABCA1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: HJ1]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2068B
NOVUNB100-2068BEA 667 EUR InStock
NOVUNB100-2068B
Anti-ABCA1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: HJ1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ABCA1 (ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1)
Clonality: monoclonal
Clone: HJ1
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité