Anti-LRP8 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2216V
NOVUNB100-2216VEA 722 EUR InStock
NOVUNB100-2216V
Anti-LRP8 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LRP8 (low density lipoprotein receptor-related protein 8, apolipoprotein e receptor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Chicken, Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité