Anti-SEMA3B Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2218C
NOVUNB100-2218CEA 675 EUR InStock
NOVUNB100-2218C
Anti-SEMA3B Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SEMA3B (sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité