Anti-MAP1LC3A Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2220R
NOVUNB100-2220REA 803 EUR InStock
NOVUNB100-2220R
Anti-MAP1LC3A Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP1LC3A (microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité