Anti-HMGB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2322B
NOVUNB100-2322BEA 792 EUR InStock
NOVUNB100-2322B
Anti-HMGB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HMGB1 (high mobility group box 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité