Anti-S-arrestin Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: PDS-1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2385C
NOVUNB100-2385CEA 668 EUR InStock
NOVUNB100-2385C
Anti-S-arrestin Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: PDS-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S-arrestin
Clonality: monoclonal
Clone: PDS-1
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité