Anti-Speedy/Ringo Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2521R
NOVUNB100-2521REA 709 EUR InStock
NOVUNB100-2521R
Anti-Speedy/Ringo Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Anticorps
Rabbit Polyclonal Speedy/Ringo Antibody [DyLight 550]. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Mouse.
Type: Primary
Antigen: Speedy/Ringo
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité