Anti-KRT1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: LHK1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-2756R
NOVUNB100-2756REA 709 EUR InStock
NOVUNB100-2756R
Anti-KRT1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 550) [clone: LHK1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT1 (keratin 1)
Clonality: monoclonal
Clone: LHK1
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité