Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BUB1B Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 8G1]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-353H
NOVUNB100-353HEA 758 EUR InStock
NOVUNB100-353H
Anti-BUB1B Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 8G1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BUB1B (BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase B)
Clonality: monoclonal
Clone: 8G1
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité