Anti-KAT3A/CBP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-381
NOVUNB100-381EA 706 EUR InStock
NOVUNB100-381
Anti-KAT3A/CBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal KAT3A/CBP Antibody. Tested Applications: Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Immunoprecipitation, Proximity Ligation Assay. Tested Reactivity: Human.
There are 2 scientific publications using this antibody.
Type: Primary
Antigen: KAT3A/CBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité