Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-39002PE
NOVUNB100-39002PEEA 790 EUR InStock
NOVUNB100-39002PE
Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOXP3 (forkhead box P3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité