Anti-CA9 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-417C
NOVUNB100-417CEA 768 EUR InStock
NOVUNB100-417C
Anti-CA9 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CA9 (carbonic anhydrase IX)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité