Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-449
NOVUNB100-449EA 772 EUR InStock
NOVUNB100-449
Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal HIF-1 alpha Antibody. Tested Applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation, Proximity Ligation Assay. Tested Reactivity: Human, Mouse, Ra

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:50-1:200

Type: Primary
Antigen: HIF1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité