Anti-WRN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-471
NOVUNB100-471EA 739 EUR InStock
NOVUNB100-471
Anti-WRN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal WRN Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human.
Type: Primary
Antigen: WRN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité