Anti-KDR Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-530V
NOVUNB100-530VEA 668 EUR InStock
NOVUNB100-530V
Anti-KDR Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KDR (kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité