Anti-D4 GDI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D774] (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-55788
NOVUNB100-55788EA 712 EUR InStock
NOVUNB100-55788
Anti-D4 GDI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D774] (Biotin)
Anticorps
Mouse Monoclonal D4-GDI/RhoGDI2 Antibody (10D774) [Biotin]. Tested Applications: ELISA. Tested Reactivity: Human.
Type: Primary
Antigen: D4-GDI/RhoGDI2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité