Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cre Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56134-50
NOVUNB100-56134-50EA 591 EUR InStock
NOVUNB100-56134-50
Anti-Cre Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Cre Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to Cre. This antibody reacts with cre/lox system. The Cre Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, SDS-Page, Immunohistochemistry Free-Floating.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:1000-1:5000

Type: Primary
Antigen: Cre
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Cre/lox System

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité